Sudanorange G, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
190170050 190170250 190170010 190171000
ACRO190170050EA 23.5 EUR
ACRO190170050 ACRO190170250 ACRO190170010 ACRO190171000
Sudanorange G, rein
Sudan Orange G
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 143…146 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002275
CAS-Nummer: 2051-85-6
EINECS: 218-131-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies