L-Phenylalaninol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-Phenylalaninol, (S)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, L(-)-Phenylalaninol, H-Phenylalaninol, L(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
190438-10G 190438-1G
SIAL190438-10GEA 114 EUR
SIAL190438-10G SIAL190438-1G
L-Phenylalaninol, Sigma-Aldrich®
L-Phenylalaninol
Formel: C₉H₁₃NO
Molekulargewicht: 151.21 g/mol
Siedepunkt: 278
Schmelzpunkt: 91…94 °C
MDL Number: MFCD00004732
CAS-Nummer: 3182-95-4
EINECS: 221-674-4