IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyme: IPTG, (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(isopropylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Isopropyl Beta-D-1-thiogalactopyranoside
05684-1 05684-2 05684-3
BMOL05684-1EA 0 EUR
BMOL05684-1 BMOL05684-2 BMOL05684-3
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Formel: C₉H₁₈O₅S
Molekulargewicht: 238.31 g/mol
Siedepunkt: 402
Schmelzpunkt: 109.5…110.5 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063273
CAS-Nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0