IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
420291-1
420291-5
420291-1EA
102
EUR
420291-1
420291-5
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid), Millipore®
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Formel:
C₉H₁₈O₅S Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 109,5…110.5 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00063273 CAS-Nummer: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |