Hippursäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Benzoyl amidoacetic acid, Benzoylaminoacetic acid, Bz-Gly-OH, Benzoyl glycocoll, 2-Benzamidoacetic acid, N-Benzoylglycine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20649.0100 8.20649.0500
8.20649.0100EA 59 EUR
8.20649.0100 8.20649.0500
Hippursäure, Sigma-Aldrich®
Hippursäure
Formel: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Siedepunkt: 399 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 271 °C
Dichte: 1.308 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002692
CAS-Nummer: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Merck Index: 13,04735
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 3.26 g/l (20 °C)
Melting Point 188 - 190 °C
Molar Mass 179.17 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
pH 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)