Hippursäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Benzoyl amidoacetic acid, Benzoylaminoacetic acid, Bz-Gly-OH, Benzoyl glycocoll, 2-Benzamidoacetic acid, N-Benzoylglycine

M-Clarity™ quality level = MQ200

112003-100G 112003-500G 112003-5G
SIAL112003-100GEA 50.9 EUR
SIAL112003-100G SIAL112003-500G SIAL112003-5G
Hippursäure, Sigma-Aldrich®
Hippursäure
Formel: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Siedepunkt: 399 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 271 °C
Dichte: 1.308 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002692
CAS-Nummer: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Merck Index: 13,04735

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR