Menschliches PBMC
Lieferant: PROVITRO
12193101010 12193101020 12193101040 12193102010 12193102020 12193102040 12193101050 12193101100 12193200999 11193103999
PRTV12193101010EA 160 EUR
PRTV12193101010 PRTV12193101020 PRTV12193101040 PRTV12193102010 PRTV12193102020 PRTV12193102040 PRTV12193101050 PRTV12193101100 PRTV12193200999 PRTV11193103999
Menschliches PBMC
Zellen
Menschliche periphere mononukleäre Blutzellen (PBMCs) werden als Ausgangsmaterial zur Isolierung von Lymphozyten (T-Zellen, B-Zellen und NK-Zellen) und Monozyten in der Forschung und in Bereichen wie Immunologie, Immunonkologie sowie Zell- und Gentherapien verwendet.
Alle PBMCs werden durch Ficoll-Dichtegradiententrennung aus frisch erhaltenen Leukapherese-ACD-A-Packungen isoliert und direkt kryokonserviert.
  • PBMC-Standard umfasst grundlegende Spenderinformationen und serologische Tests
  • Zusätzliche optionale Informationen und Tests sind gegen Aufpreis erhältlich
  • Zellen werden in CryoStor® CS10-Medien kryokonserviert
  • Die Reinheit >beträgt 90%, bestimmt durch Durchflusszytometrie
Unser Angebot umfasst verschiedene Optionen, die auf unterschiedliche Forschungsanforderungen zugeschnitten sind. Diese Optionen umfassen PBMCs aus unserem vorhandenen Bestand, die weiter in drei Gruppen unterteilt sind, die jeweils einzigartige Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten bieten.
Wir bieten auch PBMCs aus prospektiven Sammlungen an, um Flexibilität und Eignung für verschiedene Forschungsanforderungen sicherzustellen. Lagerung: Für eine längere Zellkonservierung oder -reanimation wird empfohlen, die Zellen für eine längere Lagerung in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff vorzubereiten. Von der Lagerung von Zellen in der flüssigen Phase von Stickstoff wird dringend abgeraten, um potenzielle Kreuzkontaminationsrisiken bei der Entnahme aus dem Lager zu vermeiden. Langzeitlagerung unter −175 °C und für Kurzzeitlagerung etwa ein oder zwei Wochen bei −80 °C sind zulässig, es wird jedoch empfohlen, diese Dauer zu minimieren, um optimale Stabilität zu gewährleisten. Aufgetaute Proben sollten sofort verwendet und nicht gelagert werden.