Reinraumetiketten, Core2Write
Lieferant: VELTEK ASSOCIATES
C2WR2X1SHEET01 C2WR2X1SHEET02 C2WR3X1SHEET02 C2WR4X2SHEET02 C2WR4X3SHEET02
VELTC2WR2X1SHEET01EA 5070 EUR
VELTC2WR2X1SHEET01 VELTC2WR2X1SHEET02 VELTC2WR3X1SHEET02 VELTC2WR4X2SHEET02 VELTC2WR4X3SHEET02
Reinraumetiketten, Core2Write
Etiketten
Core2Write-Etiketten sind extrem langlebig, schmier- und wischfest, chemikalienbeständig und bleiben selbst bei extremen Temperaturen biegsam. Alle Etiketten können angepasst werden oder unbeschriftet bleiben.
  • Can be applied to sub-zero surfaces
  • Perforation between labels is available
All labels can be customised or left blank.
Bestellinformation: Also available in sheets (sold separately).