Toluol, wasserfrei 99.8 % (durch GC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
M-Clarity™ quality level = MQ200
5.89578.0100
5.89578.0250
5.89578.1000
5.89578.2000
5.89578.0100EA
0
EUR
5.89578.0100
5.89578.0250
5.89578.1000
5.89578.2000
Toluol, wasserfrei 99.8 % (durch GC), Sigma-Aldrich®
Toluol
Formel:
C₆H₅CH₃ Siedepunkt: 110.6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –93 °C Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 4;4 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS-Nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN-Nummer: 1294 ADR: 3,II REACH-Nummer: 05-2114615130-69 Merck Index: 13,09607 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) | ≥ 99.75 % |
Identity (IR) | conforms |
Color | ≤ 10 Hazen |
Evaporation residue | ≤ 0.0005 % |
Water* | ≤ 0.001 % |
*For 100 mL and 250 mL unit sizes, water content may exceed above specification; not to exceed 0.005 %. |