2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate, Octyl 2-Cyano-3,3-diphenylacrylate, 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic Acid 2-Ethylhexyl Ester, Octocrylene

474550250 474551000
474550250.EA 39.8 EUR
474550250. 474551000.
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate 98%
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Formel: C₂₄H₂₇NO₂
Flammpunkt: 230°C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00059260
CAS-Nummer: 6197-30-4
EINECS: 228-250-8
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance clear colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR