3,4'-Diaminodiphenylether 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Aminophenoxy)aniline, 3,4'-Oxydianiline
474460010
474460050
474460250
474460010.EA
33.9
EUR
474460010.
474460050.
474460250.
3,4'-Diaminodiphenylether 98%
3,4'-Diaminodiphenylether
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O Siedepunkt: 385°C (760mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036097 CAS-Nummer: 2657-87-6 EINECS: 220-190-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to brown powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |