Dichloressigsäure 99%, technical
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
473140010 473140025
473140010.EA 110 EUR
473140010. 473140025.
Dichloressigsäure 99%, technical
Dichloressigsäure
Formel: C₂H₂Cl₂O₂
Siedepunkt: 194°C (760mmHg)
Dichte: 1,56
Flammpunkt: >112°C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004223
CAS-Nummer: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN-Nummer: 1764
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear colorless to dark yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)