Kaliumdisulfat 95%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Potassium disulphate (Potassium pyrosulphate), Dipotassium disulphate, Potassium pyrosulphate
472460025
472465000
472460025.EA
224
EUR
472460025.
472465000.
Kaliumdisulfat 95%, rein
Kaliumdisulfat
Formel:
K₂O₇S₂ Molekulargewicht: 254.32 g/mol Schmelzpunkt: 325 Dichte: 2.51 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011385 CAS-Nummer: 7790-62-7 EINECS: 232-216-8 UN-Nummer: 2923 ADR: 8 I Merck Index: 13,07749 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white adhering crystalline powder |
Water | ≤5.0 % |
Titration with NaOH | 94.0 to 106.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...