2-Iodnaphthalin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
471040010 471040050
471040010.EA 99.5 EUR
471040010. 471040050.
2-Iodnaphthalin 98%
2-Iodonaphthalene
Formel: C₁₀H₇I
Siedepunkt: 307,5°C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021590
CAS-Nummer: 612-55-5
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to yellow to brown crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 52°C to 56°C