2-(Methacryloyloxy)ethyl-2-(trimethylammonio)ethyl phosphate 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
470730010 470730050
470730010.EA 52.4 EUR
470730010. 470730050.
2-(Methacryloyloxy)ethyl-2-(trimethylammonio)ethyl phosphate 96%
2-(Methacryloyloxy)ethyl-2-(trimethylammonio)ethyl phosphate
Formel: C₁₁H₂₂NO₆P
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11112180
CAS-Nummer: 67881-98-5