1,4-Diiodtetrafluorbenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene
470660010
470660050
470660010.EA
66.1
EUR
470660010.
470660050.
1,4-Diiodtetrafluorbenzol 98%
1,4-Diiodtetrafluorbenzol
Formel:
C₆F₄I₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00001055 CAS-Nummer: 392-57-4 EINECS: 206-877-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to dark yellow powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |