2-Propanol -Lösung in Wasser 70%, technical
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
470610010
470610050
470610250
470610010.EA
18.7
EUR
470610010.
470610050.
470610250.
2-Propanol -Lösung in Wasser 70%, technical
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Dichte: 0.86 Flammpunkt: 18°C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS-Nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN-Nummer: 1219 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | clear colorless liquid |
Concentration | 69 to 71 % (determined via difference in water content by KF) |
Water | 29 to 31 % |
Density | 0.858 to 0.862 kg/l |