Homoharringtonine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Omacetaxine mepesuccinate
470100250 470101000
470100250.EA 262 EUR
470100250. 470101000.
Homoharringtonine 98%
Homoharringtonine
Formel: C₂₉H₃₉NO₉
Molekulargewicht: 545,63 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03410264
CAS-Nummer: 26833-87-4
UN-Nummer: 1544
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 143°C to 148°C
Water ≤5 %