Dolutegravir sodium salt 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
469770010 469772500
469770010.EA 202 EUR
469770010. 469772500.
Dolutegravir sodium salt 99%
Dolutegravir sodium salt
Formel: C₂₀H₁₈F₂N₃NaO₅
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28405599
CAS-Nummer: 1051375-19-9
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %