2,3-Dimethylhexan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
469270010 469270050
469270010.EA 95.9 EUR
469270010. 469270050.
2,3-Dimethylhexan 95%
2,3-Dimethylhexane
Formel: C₈H₁₈
Dichte: 0.71
Flammpunkt: 7°C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039951
CAS-Nummer: 584-94-1
EINECS: 209-547-1
UN-Nummer: 1262
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)