4-Iodo-3-nitrobenzamide 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
469161000 469165000
469161000.EA 56.8 EUR
469161000. 469165000.
4-Iodo-3-nitrobenzamide 98%
4-Iodo-3-nitrobenzamide
Formel: C₇H₅IN₂O₃
Siedepunkt: 344,7°C (760mmHg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110639
CAS-Nummer: 160003-66-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %