Secnidazole 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)-2-propanol, 1-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol
469030010 469030050
469030010.EA 22.8 EUR
469030010. 469030050.
Secnidazole 98%
Secnidazole
Formel: C₇H₁₁N₃O₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00864656
CAS-Nummer: 3366-95-8
EINECS: 222-134-0
Merck Index: 13,08494
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 70°C to 76°C
Water ≤6 %