2-Ethylhexylsalicylat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Octyl Salicylate, Salicylic acid 2-Ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl 2-hydroxybenzoate, Salicylic acid Octyl ester
468830250 468831000
468830250.EA 26.4 EUR
468830250. 468831000.
2-Ethylhexylsalicylat
2-Ethylhexylsalicylat
Formel: C₁₅H₂₂O₃
Siedepunkt: 190°C (21mmHg)
Dichte: 1.02
Flammpunkt: 162°C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053300
CAS-Nummer: 118-60-5
EINECS: 204-263-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)