Pigment Red 22
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
468500010 468500050
468500010.EA 45.1 EUR
468500010. 468500050.
Pigment Red 22
Pigment Red 22
Formel: C₂₄H₁₈N₄O₄
MDL Number: MFCD00071989
CAS-Nummer: 6448-95-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance red powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %