Nizatidin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
468470050
468470250
468470050.EA
83.8
EUR
468470050.
468470250.
Nizatidin
Nizatidin
Formel:
C₁₂H₂₁N₅O₂S₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00865660 CAS-Nummer: 76963-41-2 Merck Index: 13,06694 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light yellow crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Melting point | 130°C to 134°C |
Loss on drying | ≤5 % (1 g, 105°C) |