Tiapride hydrochloride
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
467200010 467200050
467200010.EA 160 EUR
467200010. 467200050.
Tiapride hydrochloride
Tiapride hydrochloride
Formel: C₁₅H₂₄N₂O₄S·HCl
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00133861
CAS-Nummer: 51012-33-0
EINECS: 256-908-4
Merck Index: 13,09497
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Solubility (2.5g in 50 ml water) Clear colorless solution
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)