Glycerin, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
448590010
448592500
448590010.EA
70.6
EUR
448590010.
448592500.
Glycerin, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
Glycerin
Formel:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Siedepunkt: 290°C (760mmHg) Dichte: 1.261 Flammpunkt: 160°C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004722 CAS-Nummer: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 REACH-Nummer: Exempted from REACH |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | clear colorless to almost colorless viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4700 to 1.4750 (20°C, 589 nm) |
Specific gravity | 1.249 to 1.268 |
Assay | 98.0 to 101.0 % (On anhydrous substance) |