Salicylsäure 99+%, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
385730010 385730050
385730010.EA 51.2 EUR
385730010. 385730050.
Salicylsäure 99+%, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
Salicylsäure
Formel: (HO)C₆H₄CO₂H
Siedepunkt: 211°C (20mmHg)
Flammpunkt: 157°C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002439
CAS-Nummer: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white or colorless powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 100.5 %
Melting point 158°C to 161°C
Related substances ≤0.1 % (4-Hydroxybenzoic acid)