NBQX 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline, 6-nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline-2,3-dione, 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione, NBQX, 6-Nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulphonamide

329260250 329261000
329260250.EA 429 EUR
329260250. 329261000.
NBQX 98+%
NBQX
Formel: C₁₂H₈N₄O₆S
Molekulargewicht: 336.28 g/mol
Siedepunkt: 613°C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12910445
CAS-Nummer: 118876-58-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance almost-white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98 %
Water ≤5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR