Polyvinylpyrrolidon K30, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
215320010
215322500
215320010.EA
130
EUR
215320010.
215322500.
Polyvinylpyrrolidon K30, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
Polyvinylpyrrolidon
Formel:
(C₆H₉NO)n Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01076626 CAS-Nummer: 9003-39-8 Merck Index: 13,07783 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white or yellowish-white powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Peroxides | ≤400 ppm (type A as H2O2) |
Nitrogen compounds (as N) | 11.5 to 12.8 % |
Viscosity | 28 to 32 (expressed as K-value) |