Bis(4-nitrophenyl)disulfid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
128790050 128790250
128790050.EA 24.4 EUR
128790050. 128790250.
Bis(4-nitrophenyl)disulfid 97%
Bis(4-nitrophenyl)disulfid
Formel: C₁₂H₈N₂O₄S₂
Siedepunkt: 478.8°C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003573
CAS-Nummer: 100-32-3
EINECS: 202-840-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance light yellow to yellow to orange powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 181°C to 186°C