PurFlock® DRYSWAB™ beflockte Probentupfer
Lieferant: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
MW810 MW813 MW833
MEDWMW810EA 889 EUR
MEDWMW810 MEDWMW813 MEDWMW833
PurFlock® DRYSWAB™ beflockte Probentupfer
Tupfer Tupfer für die Probenahme
Beflockte Tupfer sind ideal für PCR, molekulare Tests, forensische Anwendungen, Lebensmittelanwendungen und direkte Antigentests. Der Tupfer besteht aus einer Schicht winziger Multifilament-Polyesterfasern unterschiedlicher Länge, wodurch die effektive Oberfläche des Tupfers vergrößert wird.
  • Höhere Absorptions- und Freisetzungskapazität im Vergleich zu Standard-Flocktupfern
  • Ultrafeine Fasern unterschiedlicher Länge
  • Proprietärer Klebstoff
  • Einzigartige Mikrostruktur der Fasern
  • Schnelle Absorption und Freisetzung
  • Schnelle und einfache Freisetzung der Probe
  • Flexibel
Wird zur Rückgewinnung von Bakterien oder Virenorganismen, für schnelle Diagnosetests, Umweltproben, Lebensmittelsicherheitstests, Forensik, Mundschleimhautzellenentnahme, DNA-Tests, Probenentnahme aus dem Nasen-Rachen-Raum oder der Harnröhre verwendet.
Haltbarkeit: 6 Monate.
Zertifizierungen: ISO 13485: 2016, CLSI M40-A2, FDA GMPs.