MAST® ASSURE Vibrio Agglutinierende Antiseren
Lieferant: MASTER AND OWNERS, R/V THOMPSON
Ein umfangreiches Sortiment mit sowohl polyvalenten als auch monovalenten diagnostischen Antiseren zur Identifizierung von Vibrio spp entsprechend der Expression somatischer Antigene. Der bakterielle Serotyp kann sowohl durch Objektträgeragglutination als auch durch Reagenzglasagglutination bestimmt werden.
- Hochwertige Leistung
- Einfache Objektträger- und Reagenzglasagglutination
- Einfach abzulesende Ergebnisse
Flüssigstabile Antiseren zur Bestimmung von O-Antigenen zur serologischen Identifizierung von Vibrio cholerae.