Titan-Standardlösung, 1.000 mg/l Ti in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86717.260EA
30.87
EUR
86717.260
86717.180
Titan-Standardlösung, 1.000 mg/l Ti in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Titan-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%