Selen-Standardlösung, 1.000 mg/l Se in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86709.260EA
44.1
EUR
86709.260
86709.180
Selen-Standardlösung, 1.000 mg/l Se in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Selen-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%