Kaliumdichromat 106 g/L 0.36 mol/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1069501
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87716.260EA 276 EUR
87716.260 87716.180
Kaliumdichromat 106 g/L 0.36 mol/l in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1069501
Kaliumdichromat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: K₂Cr₂O₇
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN-Nummer: 3287
ADR: 6.1,III