AlphaTec® 88-394 Handschuhe aus Naturkautschuklatex
Lieferant: Ansell
88-394/7 88-394/8 88-394/9 88-394/10
ANSE88-394/7EA 33.6 EUR
ANSE88-394/7 ANSE88-394/8 ANSE88-394/9 ANSE88-394/10
AlphaTec® 88-394 Handschuhe aus Naturkautschuklatex
Handschuhe
Die Handschuhe bieten hervorragende Fingerfertigkeit, Zugfestigkeit und Elastizität sowie Chemikalien-, Riss-, Durchstoß- und Abriebfestigkeit.
  • Hervorragende Fingerfertigkeit und Zugfestigkeit
  • Starke Chemikalienbeständigkeit und Durchstoßfestigkeit
  • Idealer Handschuh für Sicherheit und Fingerfertigkeit in der Lebensmittelverarbeitungsindustrie
Verwendung in der Landwirtschaft, im Weinbau, in der Lebensmittelverarbeitung und im Gastronomiebereich. Zu den Einsatzmöglichkeiten gehören Konserven- und Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittelverpackung und -handhabung, Obst- und Gemüseverarbeitung, leichte Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die allgemeine Industrie.
Verpackung: Handschuhe sind zu 12 Paar in einem Beutel verpackt, 12 Beutel pro Karton.