Gold-Standardlösung, 1.000 mg/l Au in 2%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86662.260EA
453
EUR
86662.260
86662.180
Gold-Standardlösung, 1.000 mg/l Au in 2%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Gold-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%