Antimon-Standardlösung, 1.000 mg/l Sb in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86707.260EA
39.8
EUR
86707.260
86707.180
Antimon-Standardlösung, 1.000 mg/l Sb in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Antimon-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%