Wright's Färbung für die Färbung in der Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.09278.0025
1.09278.1000
1.09278.0025EA
112
EUR
1.09278.0025
1.09278.1000
Wright's Färbung für die Färbung in der Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Wright's Färbung
Dichte:
0.8 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082143 CAS-Nummer: 68988-92-1 EINECS: 273-541-5 |
![]() |