≥97%, Pulver, BioReagent Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphatase substrate, p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphoric acid 4-nitrophenyl ester disodium salt hexahydrate, 4-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N4645-1G N4645-5G
SIALN4645-1GEA 190 EUR
SIALN4645-1G SIALN4645-5G
≥97%, Pulver, BioReagent Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
Chromogenic substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Formel: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Molekulargewicht: 371.144 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00066288
CAS-Nummer: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5