di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP) 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
128860100 128860500
ACRO128860100EA 109 EUR
ACRO128860100 ACRO128860500
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP) 98+%
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
Formel: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00066288
CAS-Nummer: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 27.5 to 31.0 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear
HPLC ≤0.1 % free 4-nitrophenol
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
UV at 245 nm A: ≤0.046
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g