N-Octyl-β-D-glucopyranosid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Octylglucopyranoside, OG, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octyloxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, n-Octyl β-D-glucopyranoside, 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside, Octyl-β-D-glucopyranoside
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
O8001-100G O8001-100MG O8001-10G O8001-1G O8001-250MG O8001-25G O8001-500MG O8001-5G
SIALO8001-100GEA 9220 EUR
SIALO8001-100G SIALO8001-100MG SIALO8001-10G SIALO8001-1G SIALO8001-250MG SIALO8001-25G SIALO8001-500MG SIALO8001-5G
N-Octyl-β-D-glucopyranosid, Sigma-Aldrich®
N-Octyl-β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₄H₂₈O₆
Molekulargewicht: 292.37 g/mol
Schmelzpunkt: 110
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063288
CAS-Nummer: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8