Florisil® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: Talc, Magnesium silicate, activated, Silicic acid magnesium salt, Florisil
SC-4182-B005 SC-4182-S020
PROOSC-4182-B005EA 238 EUR
PROOSC-4182-B005 PROOSC-4182-S020
Florisil® für die Analyse von Pestizidrückständen
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
Molekulargewicht: 100.38 g/mol
MDL Number: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1