Florisil® für die Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Talc, Magnesium silicate, activated, Silicic acid magnesium salt, Florisil
03286-100G-F 03286-500G-F
03286-100G-FEA 144 EUR
03286-100G-F 03286-500G-F
Florisil® für die Chromatographie, Supelco®
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
Molekulargewicht: 100.38 g/mol
MDL Number: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58d552e905e9b14e6fe1cb8ab8103a9b3e788b68&vid=58d552e905e9b14e6fe1cb8ab8103a9b3e788b68&prid=web&clid=SAPDAM