Florisil® für die Chromatographie
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Talc, Magnesium silicate, activated, Silicic acid magnesium salt, Florisil
0102.1 0102.2
ROTH0102.1EA 0 EUR
ROTH0102.1 ROTH0102.2
Florisil® für die Chromatographie
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
Molekulargewicht: 100.38 g/mol
MDL Number: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1