Florisil® für die Chromatographie
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
Talc, Magnesium silicate, activated, Silicic acid magnesium salt, Florisil
SC-4179-B005
SC-4179-S020
PROOSC-4179-B005EA
277
EUR
PROOSC-4179-B005
PROOSC-4179-S020
Florisil® für die Chromatographie
Magnesiumsilikat
Formel:
MgO₃Si Molekulargewicht: 100.38 g/mol |
MDL Number:
MFCD00078249 CAS-Nummer: 1343-88-0 EINECS: 215-681-1 |