Kieselgel, Porengröße: 70 Å ≥99,99%, sphärisch 5 µm APS für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
45809.06
45809.14
45809.06EA
145
EUR
45809.06
45809.14
Kieselgel, Porengröße: 70 Å ≥99,99%, sphärisch 5 µm APS für die HPLC
Silica gel
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 500m2/g, P.V. 0.95cc/g
Odour: Odourless
pH: 5.5-8
MDL No.: MFCD00011232
Formel:
SiO₂ Molekulargewicht: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 Schmelzpunkt: 1710 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |