Kieselgel, Porengröße: 60 Å ≥99,99%, sphärisch 10 µm APS für die präparative Chromatographie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
45819.06
45819.14
45819.06EA
56.6
EUR
45819.06
45819.14
Kieselgel, Porengröße: 60 Å ≥99,99%, sphärisch 10 µm APS für die präparative Chromatographie
Silica gel
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 650m2/g, P.V. 1.00cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formel:
SiO₂ Molekulargewicht: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 Schmelzpunkt: 1710 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |