Kieselgel, Porengröße: 110 Å ≥99,99%, sphärisch 1.6 µm APS für die HPLC, UHPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
45795.03 45795.06
45795.03EA 145 EUR
45795.03 45795.06
Kieselgel, Porengröße: 110 Å ≥99,99%, sphärisch 1.6 µm APS für die HPLC, UHPLC
Silica gel
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 0.95cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Molekulargewicht: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4